Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,4-Benzodioxanne ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

B1198-25G
TCIAB1198-25GEA 53.9 EUR InStock
TCIAB1198-25G
1,4-Benzodioxanne ≥98.0% (par GC)
1,4-Benzodioxanne


Formule: C₈H₈O₂
Point d'ébullition: 216°C
Densité: 1,1731 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 87°C
Numéro MDL: MFCD00006821
Numéro CAS: 493-09-4
EINECS: 207-775-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=84a8a55842b7d460e849b1608fda547e627aba8e&vid=84a8a55842b7d460e849b1608fda547e627aba8e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité