Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Bromure de (bromométhyl)triphénylphosphonium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention

B1206.0025 B1206-5G
TCIAB1206.0025EA 0 EUR InStock
TCIAB1206.0025 TCIAB1206-5G
Bromure de (bromométhyl)triphénylphosphonium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Bromure de (bromométhyl)triphénylphosphonium


Formule: C₁₉H₁₇Br₂P
MW: 436,1200 g/mol
Numéro MDL: MFCD00011864
Numéro CAS: 1034-49-7
EINECS: 213-857-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=75f53c66ebf343d5413b4bdedaf3246749b60fc8&vid=75f53c66ebf343d5413b4bdedaf3246749b60fc8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité