Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Bromure de (3-bromopropyl)triphénylphosphonium ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Bromopropyltriphenylphosphonium Bromide

B1208-25G
TCIAB1208-25GEA 42.9 EUR InStock
TCIAB1208-25G
Bromure de (3-bromopropyl)triphénylphosphonium ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Bromure de (3-bromopropyl)triphénylphosphonium


Formule: C₂₁H₂₁Br₂P
MW: 464,18 g/mol
Point de fusion: 225…229 °C
Numéro MDL: MFCD00011866
Numéro CAS: 3607-17-8
EINECS: 222-770-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0eb24f52eecfba2a36097db09a4fbb5b5a9fd622&vid=0eb24f52eecfba2a36097db09a4fbb5b5a9fd622&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 221.0 to 228.0 deg-C
Solubility in hot Water almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité