Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-Benzylpyridine-2-amine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-(Benzylamino)pyridine

B1209-25G
TCIAB1209-25GEA 23.1 EUR InStock
TCIAB1209-25G
N-Benzylpyridine-2-amine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
N-Benzylpyridine-2-amine


Formule: C₁₂H₁₂N₂
MW: 184,24 g/mol
Point d'ébullition: 182°C
Numéro MDL: MFCD00006251
Numéro CAS: 6935-27-9
EINECS: 230-060-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=31f2e92b0b461a6e016eb8e5d1bddf52b8e56c0a&vid=31f2e92b0b461a6e016eb8e5d1bddf52b8e56c0a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 93.0 to 97.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité