Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Chlorure de benzènesulfonyle ≥99.0% (par GC, analyse par titration) pour détermination de l'acide hippurique

Fournisseur: TCI
Danger

B1211-25G
TCIAB1211-25GEA 24.2 EUR InStock
TCIAB1211-25G
Chlorure de benzènesulfonyle ≥99.0% (par GC, analyse par titration) pour détermination de l'acide hippurique
Chlorure de benzènesulfonyle


Formule: C₆H₅ClO₂S
MW: 176,62 g/mol
Point d'ébullition: 252°C
Point de fusion: 15 °C
Densité: 1,3842 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 132°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007426
Numéro CAS: 98-09-9
EINECS: 202-636-6
ONU: 2225
ADR: 8,III
Merck Index: 14,01072
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b6b22df2cbd70292f4eb23a868d173e3024a889f&vid=2fbd95a1be7f9577c4755cbc1c60eb0de59af189&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Suitability test to pass test

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité