Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Benzylidenephthalide ≥99.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

B1214-25G
TCIAB1214-25GEA 39.6 EUR InStock
TCIAB1214-25G
3-Benzylidenephthalide ≥99.0% (par GC)
3-Benzylidenephthalide


Formule: C₁₅H₁₀O₂
Numéro MDL: MFCD00005929
Numéro CAS: 575-61-1
EINECS: 209-388-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f02bfc6800fc8283e62d34ee0d046f25ebb0eb3d&vid=f02bfc6800fc8283e62d34ee0d046f25ebb0eb3d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 100.0 to 104.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité