Bis(methylenedithio)tetrathiafulvalene pour l'électronique organique
Fournisseur: TCI
Synonyms: BMDT-TTF
B1218-100MG
TCIAB1218-100MGEA 251 EUR InStock
TCIAB1218-100MG
Bis(methylenedithio)tetrathiafulvalene pour l'électronique organique
Bis(methylenedithio)tetrathiafulvalene
Formule: C₈H₄S₈
MW: 356,60 g/mol
Numéro MDL: MFCD00059697
Numéro CAS: 68550-20-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Red to Dark red to Brown powder to crystal
Elemental analysis (Sulfuride) 69.0 to 73.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité