Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Benzyl-5-(2-hydroxyéthyl)-4-méthyl-1,3-thiazol-3-ium chlorure ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

B1224-25G
TCIAB1224-25GEA 94.6 EUR InStock
TCIAB1224-25G
3-Benzyl-5-(2-hydroxyéthyl)-4-méthyl-1,3-thiazol-3-ium chlorure ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
3-Benzyl-5-(2-hydroxyéthyl)-4-méthyl-1,3-thiazol-3-ium chlorure


Formule: C₁₃H₁₆ClNOS
Numéro MDL: MFCD00011959
Numéro CAS: 4568-71-2
EINECS: 224-947-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 142.0 to 145.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité