2,2'-Bis(2-chlorophenyl)-4,4',5,5'-tetraphenyl-1,2'-biimidazole ≥97.0% (par analyse titrimétrique) initiateur de photopolymérisation
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2,2-Bis(2-chlorophenyl)-4,4,5,5-tetraphenyl-1,2-biimidazole
B1225-25G
TCIAB1225-25GEA 75.9 EUR InStock
TCIAB1225-25G
2,2'-Bis(2-chlorophenyl)-4,4',5,5'-tetraphenyl-1,2'-biimidazole ≥97.0% (par analyse titrimétrique) initiateur de photopolymérisation
2,2'-Bis(2-chlorophenyl)-4,4',5,5'-tetraphenyl-1,2'-biimidazole
Formule: C₄₂H₂₈Cl₂N₄
MW: 659,61 g/mol
Numéro MDL: MFCD00060081
Numéro CAS: 7189-82-4
EINECS: 230-555-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Green powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 196.0 to 201.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité