Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Bromoheptane ≥93.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Heptylbromide

B1234-25G
TCIAB1234-25GEA 104 EUR InStock
TCIAB1234-25G
3-Bromoheptane ≥93.0% (par GC)
3-Bromoheptane


Formule: H₃CCH₂BrCH(CH₂)₃CH₃
MW: 179,1 g/mol
Point d'ébullition: 140°C
Densité: 1,1577 g/cm³ (0 °C)
Numéro MDL: MFCD00039184
Numéro CAS: 1974-05-6
EINECS: 217-825-9
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=24ea9831d7d5eb83403e2c3f8d6ab4720430b03e&vid=24ea9831d7d5eb83403e2c3f8d6ab4720430b03e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 93.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité