Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Bromohexane ≥70% (par GC) (contains 3-Bromohexane) stabilisé

Fournisseur: TCI
Attention

Stabilization: Stabilised with copper chip

B1235-25G
TCIAB1235-25GEA 112 EUR InStock
TCIAB1235-25G
2-Bromohexane ≥70% (par GC) (contains 3-Bromohexane) stabilisé
2-Bromohexane


Formule: H₃CBrCH(CH₂)₃CH₃
MW: 165,07 g/mol
Point d'ébullition: 142 - 144 °C (1013 hPa)
Densité: 1,166 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 47°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039183
Numéro CAS: 3377-86-4
EINECS: 222-173-3
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=29f397335cfe0aa3d5e2c82a8f9e477a1a90630f&vid=29f397335cfe0aa3d5e2c82a8f9e477a1a90630f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 70.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité