Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Docosanoate de méthyle ≥90.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

B1241-25G
TCIAB1241-25GEA 45.1 EUR InStock
TCIAB1241-25G
Docosanoate de méthyle ≥90.0% (par GC)
Docosanoate de méthyle


Formule: C₂₃H₄₆O₂
Point d'ébullition: 393°C
Numéro MDL: MFCD00009347
Numéro CAS: 929-77-1
EINECS: 213-207-8
Merck Index: 14,01023
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=716eb6a3905c77e7a2b3c93f751d975ab3be6667&vid=716eb6a3905c77e7a2b3c93f751d975ab3be6667&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 90.0 %
Melting point 51.0 to 54.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité