Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Butoxy-1-propanamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Danger

B1250-25ML
TCIAB1250-25MLEA 24.2 EUR InStock
TCIAB1250-25ML
3-Butoxy-1-propanamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3-Butoxy-1-propanamine


Formule: C₇H₁₇NO
MW: 131,22 g/mol
Point d'ébullition: 170°C
Point d'éclair: 63°C
Numéro MDL: MFCD00025622
Numéro CAS: 16499-88-0
EINECS: 240-566-8
ONU: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité