Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,2-Bis(4-cyanatophenyl)propane ≥98.0% (sur base azote total)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Bisphenol A Dicyanate, 4,4'-(Propane-2,2-diyl)bis(cyanatobenzene), 4,4'-Isopropylidenebis(cyanatobenzene)

B1251-10G
TCIAB1251-10GEA 41.8 EUR InStock
TCIAB1251-10G
2,2-Bis(4-cyanatophenyl)propane ≥98.0% (sur base azote total)
2,2-Bis(4-cyanatophenyl)propane


Formule: C₁₇H₁₄N₂O₂
MW: 278,31 g/mol
Numéro MDL: MFCD00037423
Numéro CAS: 1156-51-0
EINECS: 214-590-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 78.0 to 83.0 deg-C
Solubility in Acetone almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité