Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

ɑ-Bromocinnamaldehyde ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Bromo-3-phenyl-2-propenal, 2-Bromo-3-phenylacrylaldehyde, Alpha-Bromocinnamaldehyde

B1253-25G
TCIAB1253-25GEA 48.4 EUR InStock
TCIAB1253-25G
ɑ-Bromocinnamaldehyde ≥98.0% (par GC)
alpha-Bromocinnamaldehyde


Formule: C₉H₇BrO
MW: 211,06 g/mol
Numéro MDL: MFCD00006965
Numéro CAS: 5443-49-2
EINECS: 226-637-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 69.0 to 73.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité