Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-(Diméthylamino)éthyle benzoate ≥96.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-(Dimethylamino)ethyl benzoate, Benzoic Acid 2-Dimethylaminoethyl Ester

B1266-25G
TCIAB1266-25GEA 29.7 EUR InStock
TCIAB1266-25G
2-(Diméthylamino)éthyle benzoate ≥96.0% (par GC, analyse par titration)
2-(Diméthylamino)éthyle benzoate


Formule: C₁₁H₁₅NO₂
MW: 193,25 g/mol
Point d'ébullition: 159°C
Numéro MDL: MFCD00051067
Numéro CAS: 2208-05-1
EINECS: 218-630-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité