4-(4-Methylphenylthio)benzophenone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B1267-10G
TCIAB1267-10GEA 61.6 EUR InStock
TCIAB1267-10G
4-(4-Methylphenylthio)benzophenone ≥98.0% (par GC)
4-(4-Methylphenylthio)benzophenone
Formule: C₂₀H₁₆OS
Numéro MDL: MFCD00055651
Numéro CAS: 83846-85-9
EINECS: 281-064-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=626f5578165babf011e0c93914590bee0638da6c&vid=626f5578165babf011e0c93914590bee0638da6c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 83.0 to 86.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité