Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Bis(3-aminopropyl)ether ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 3,3'-Oxydi(propylamine), 3,3'-Oxybis(propan-1-amine)

B1268-5ML
TCIAB1268-5MLEA 940 EUR InStock
TCIAB1268-5ML
Bis(3-aminopropyl)ether ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Bis(3-aminopropyl)ether


Formule: C₆H₁₆N₂O
MW: 132,21 g/mol
Point d'ébullition: 72°C
Numéro MDL: MFCD00059961
Numéro CAS: 2157-24-6
ONU: 3267
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fb87891f27e1a05f265af59c000bf76a73648838&vid=fb87891f27e1a05f265af59c000bf76a73648838&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité