Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Bromopropène ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-Propenyl bromide, α-Methylvinyl bromide, Isopropenyl bromide

B1269-10G
TCIAB1269-10GEA 94.6 EUR InStock
TCIAB1269-10G
2-Bromopropène ≥97.0% (par GC)
2-Bromopropène


Formule: C₃H₅Br
MW: 120,98 g/mol
Point d'ébullition: 48°C
Point de fusion: –125 °C
Densité: 1,39 g/cm³ (9 °C)
Point d'éclair: 4°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000140
Numéro CAS: 557-93-7
EINECS: 209-185-4
ONU: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bd3169ffecb88dcb5a7f945b92f90a17e148b561&vid=bd3169ffecb88dcb5a7f945b92f90a17e148b561&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité