Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Bis(carbonyldithio)tetrathiafulvalene ≥95.0% (P)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 2,2'-Bis(1,3,4,6-tetrathiapentalene-5-one)

B1272-1G
TCIAB1272-1GEA 182 EUR InStock
TCIAB1272-1G
Bis(carbonyldithio)tetrathiafulvalene ≥95.0% (P)
Bis(carbonyldithio)tetrathiafulvalene


Formule: C₈O₂S₈
MW: 384,57 g/mol
Numéro MDL: MFCD00059965
Numéro CAS: 64394-47-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (Gravimetric Method) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité