Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-tert-Butylformamide ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: N-tert-butylformamide, N-Formyl-tert-butylamine

B1273-25ML
TCIAB1273-25MLEA 73.7 EUR InStock
TCIAB1273-25ML
N-tert-Butylformamide ≥98.0% (par GC)
N-tert-Butylformamide


Formule: C₅H₁₁NO
MW: 101,15 g/mol
Point d'ébullition: 202°C
Point d'éclair: 82°C
Numéro MDL: MFCD00003277
Numéro CAS: 2425-74-3
EINECS: 219-369-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a635fce3c26f2edb363705b369a81271d313d9c7&vid=a635fce3c26f2edb363705b369a81271d313d9c7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité