Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Bromo-o-toluidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Amino-5-bromotoluene, 4-Bromo-2-methylaniline

B1281-25G
TCIAB1281-25GEA 41.8 EUR InStock
TCIAB1281-25G
4-Bromo-o-toluidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-Bromo-o-toluidine


Formule: C₇H₈BrN
MW: 186,05 g/mol
Point d'ébullition: 240°C
Point de fusion: 55 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007825
Numéro CAS: 583-75-5
EINECS: 209-519-9
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light red to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 58.0 to 61.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité