Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Bromo-2,6-diéthylaniline ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

B1284-10G
TCIAB1284-10GEA 64.9 EUR InStock
TCIAB1284-10G
4-Bromo-2,6-diéthylaniline ≥98.0% (par GC)
4-Bromo-2,6-diéthylaniline


Formule: C₁₀H₁₄BrN
Point d'ébullition: 134°C
Numéro MDL: MFCD00059266
Numéro CAS: 56746-19-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f42376e353a2c5c90833661b10a066e856ed1d3e&vid=f42376e353a2c5c90833661b10a066e856ed1d3e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité