Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Bromo-4,6-difluoroaniline ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: BDFA

B1288-25G
TCIAB1288-25GEA 90.2 EUR InStock
TCIAB1288-25G
2-Bromo-4,6-difluoroaniline ≥98.0% (par GC)
2-Bromo-4,6-difluoroaniline


Formule: C₆H₄BrF₂N
MW: 208,01 g/mol
Point d'ébullition: 227 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 42…42.5 °C
Numéro MDL: MFCD00009639
Numéro CAS: 444-14-4
EINECS: 429-430-0
ONU: 3077
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2d713dd6ab4a6213c61f0a13de8911250b0cbd8c&vid=2d713dd6ab4a6213c61f0a13de8911250b0cbd8c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Green to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 40.0 to 42.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité