Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Bromohexane ≥80.0% (par GC) (contains 2-Bromohexane) stabilisé

Fournisseur: TCI
Attention

Stabilization: Stabilised with copper chip

B1289-10G
TCIAB1289-10GEA 377 EUR InStock
TCIAB1289-10G
3-Bromohexane ≥80.0% (par GC) (contains 2-Bromohexane) stabilisé
3-Bromohexane


Formule: H₃CCH₂BrCH(CH₂)₂CH₃
MW: 165,07 g/mol
Point d'ébullition: 142°C
Densité: 1,1934 g/cm³ (0 °C)
Point d'éclair: 46°C
Numéro MDL: MFCD00039181
Numéro CAS: 3377-87-5
EINECS: 222-174-9
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bb573ddcea449aa5ca562f8f5c26313b297fa89a&vid=bb573ddcea449aa5ca562f8f5c26313b297fa89a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 80.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité