Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Bis(trimethylsilyl)malonate ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Malonic Acid Bis(trimethylsilyl) Ester, Bis(trimethylsilyl) malonate

B1302-5ML
TCIAB1302-5MLEA 49.5 EUR InStock
TCIAB1302-5ML
Bis(trimethylsilyl)malonate ≥97.0% (par GC)
Bis(trimethylsilyl)malonate


Formule: C₉H₂₀O₄Si₂
MW: 248,43 g/mol
Point d'ébullition: 102°C
Point d'éclair: 24°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00009631
Numéro CAS: 18457-04-0
EINECS: 242-342-5
ONU: 3272
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité