Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Bromo-4'-pentylbiphenyl ≥99.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 4-Bromo-4'-pentyl-1,1'-biphenyl

B1305-5G
TCIAB1305-5GEA 31.9 EUR InStock
TCIAB1305-5G
4-Bromo-4'-pentylbiphenyl ≥99.0% (par GC)
4-Bromo-4'-pentylbiphenyl


Formule: C₁₇H₁₉Br
MW: 303,2400 g/mol
Numéro MDL: MFCD00060106
Numéro CAS: 63619-59-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=13b15e0bbb95b299ac511b841f354d158ba5127f&vid=13b15e0bbb95b299ac511b841f354d158ba5127f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 96.0 to 99.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité