Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,3-Bis(4-methoxyphenyl)-5-(4-cyanophenyl)tetrazolium chloride ≥90.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5-(4-Cyanophenyl)-2,3-bis(4-methoxyphenyl)-2H-tetrazol-3-ium chloride

B1311-100MG
TCIAB1311-100MGEA 128 EUR InStock
TCIAB1311-100MG
2,3-Bis(4-methoxyphenyl)-5-(4-cyanophenyl)tetrazolium chloride ≥90.0% (par analyse titrimétrique)
2,3-Bis(4-methoxyphenyl)-5-(4-cyanophenyl)tetrazolium chloride


Formule: C₂₂H₁₈ClN₅O₂
MW: 419,87 g/mol
Numéro MDL: MFCD00060131
Numéro CAS: 151390-91-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 90.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité