Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Bromo-2-fluoroaniline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

B1314-25G
TCIAB1314-25GEA 57.2 EUR InStock
TCIAB1314-25G
4-Bromo-2-fluoroaniline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-Bromo-2-fluoroaniline


Formule: C₆H₅BrFN
MW: 190,01 g/mol
Point d'ébullition: 122°C
Point de fusion: 41…42 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00010221
Numéro CAS: 367-24-8
EINECS: 206-685-4
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 40.0 to 42.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité