Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Benzyloxybenzaldéhyde

Fournisseur: TCI

B1325-25G
TCIAB1325-25GEA 48.4 EUR InStock
TCIAB1325-25G
4-Benzyloxybenzaldéhyde
4-Benzyloxybenzaldéhyde


Formule: C₁₄H₁₂O₂
Point d'ébullition: 219°C
Point de fusion: 70…72 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003387
Numéro CAS: 4397-53-9
EINECS: 224-527-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=aadb2fc42e0125e41b82e7dded317c141eaf5f8b&vid=aadb2fc42e0125e41b82e7dded317c141eaf5f8b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 71.0 to 75.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité