Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N,N'-Bis(4-chlorophenyl)-N,N'-diphenyl-1,4-phenylenediamine ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 4',4''-Dichloro-N,N,N',N'-tetraphenyl-1,4-phenylenediamine

B1336-1G
TCIAB1336-1GEA 303 EUR InStock
TCIAB1336-1G
N,N'-Bis(4-chlorophenyl)-N,N'-diphenyl-1,4-phenylenediamine ≥98.0% (par GC)
N,N'-Bis(4-chlorophenyl)-N,N'-diphenyl-1,4-phenylenediamine


Formule: C₃₀H₂₂Cl₂N₂
MW: 481,42 g/mol
Numéro MDL: MFCD00060108
Numéro CAS: 113703-66-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Elemental analysis (Nitrogen) 5.50 to 6.00 %
Melting point 204.0 to 208.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité