Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Bromo-10,12-pentacosadiyne ≥96.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 10,12-Pentacosadiynyl Bromide

B1340-100MG
TCIAB1340-100MGEA 328 EUR InStock
TCIAB1340-100MG
1-Bromo-10,12-pentacosadiyne ≥96.0% (par GC)
1-Bromo-10,12-pentacosadiyne


Formule: C₂₅H₄₃Br
MW: 423,52 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00059029
Numéro CAS: 94598-32-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité