Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Bromo-o-xylène ≥75.0% (par GC) (contains 3-Bromo-o-xylene)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Bromo-1,2-dimethylbenzene

B1346-25G
TCIAB1346-25GEA 66 EUR InStock
TCIAB1346-25G
4-Bromo-o-xylène ≥75.0% (par GC) (contains 3-Bromo-o-xylene)
4-Bromo-o-xylène


Formule: C₈H₉Br
MW: 185,06 g/mol
Point d'ébullition: 208°C
Point de fusion: 0°C
Densité: 1,37 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 80°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000071
Numéro CAS: 583-71-1
EINECS: 209-518-3
ONU: 3082
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3a94299a13872bdc770c06f0804ea414df1bb6c7&vid=b16c2e18b0445835311f0abd740e04e309035095&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 75.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité