Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-(4-Morpholinyldisulfanyl)-1,3-benzothiazole ≥95.0% (sur base azote total)

Fournisseur: TCI
Attention

B1349-25G
TCIAB1349-25GEA 26.4 EUR InStock
TCIAB1349-25G
2-(4-Morpholinyldisulfanyl)-1,3-benzothiazole ≥95.0% (sur base azote total)
2-(4-Morpholinyldisulfanyl)-1,3-benzothiazole


Formule: C₁₁H₁₂N₂OS₃
MW: 284,41 g/mol
Numéro MDL: MFCD00059033
Numéro CAS: 95-32-9
EINECS: 202-410-7
ONU: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (with Total Nitrogen) min. 95.0 %
Melting point 130.0 to 134.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité