Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Bis(dithiobenzil)nickel(II) ≥95.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Danger

B1350-1G
TCIAB1350-1GEA 44 EUR InStock
TCIAB1350-1G
Bis(dithiobenzil)nickel(II) ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Bis(dithiobenzil)nickel(II)


Formule: C₂₈H₂₀NiS₄
Numéro MDL: MFCD00059034
Numéro CAS: 28984-20-5
EINECS: 249-353-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark green to Dark blue to Black powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 95.0 %
Lambda max. 853.0 to 857.0 nm (Toluene)
Absorbance (E1%1cm) min. 450 (Toruene, 853.0 to 857.0 nm)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité