Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Benzyl-3-(tert-butoxycarbonylamino)pyrrolidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

B1357-10G
TCIAB1357-10GEA 128 EUR InStock
TCIAB1357-10G
1-Benzyl-3-(tert-butoxycarbonylamino)pyrrolidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
1-Benzyl-3-(tert-butoxycarbonylamino)pyrrolidine


Formule: C₁₆H₂₄N₂O₂
Numéro MDL: MFCD00059039
Numéro CAS: 99735-30-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 111.0 to 115.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité