Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Bis(tetrabutylammonium) bis(maleonitriledithiolato)nickel(II) complex ≥97.0% (par azote total et analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Danger

B1371-1G
TCIAB1371-1GEA 251 EUR InStock
TCIAB1371-1G
Bis(tetrabutylammonium) bis(maleonitriledithiolato)nickel(II) complex ≥97.0% (par azote total et analyse par titration)
Bis(tetrabutylammonium) bis(maleonitriledithiolato)nickel(II) complex


Formule: C₄₀H₇₂N₆NiS₄
Numéro MDL: MFCD00059041
Numéro CAS: 18958-57-1
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Red powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %
Purity (Chelometric Titration) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité