Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

cis-1-Benzyl-2,6-dicyanopiperidine ≥95.0% (sur base azote total)

Fournisseur: TCI
Danger

B1373-1G
TCIAB1373-1GEA 258 EUR InStock
TCIAB1373-1G
cis-1-Benzyl-2,6-dicyanopiperidine ≥95.0% (sur base azote total)
cis-1-Benzyl-2,6-dicyanopiperidine


Formule: C₁₄H₁₅N₃
Numéro MDL: MFCD00059042
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d3d78e39622a25ed9bd75b0f64e663aa2927b7d6&vid=25baaa16c6bee0ec82c1b46043926ef5dfb71989&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 95.0 %
Melting point 77.0 to 81.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité