Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Bis(2-méthoxyéthyl)amine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Danger

B1383-25ML
TCIAB1383-25MLEA 86.9 EUR InStock
TCIAB1383-25ML
Bis(2-méthoxyéthyl)amine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Bis(2-méthoxyéthyl)amine


Formule: C₆H₁₅NO₂
MW: 133,1888 g/mol
Point d'ébullition: 172°C
Point d'éclair: 58°C
Numéro MDL: MFCD00025906
Numéro CAS: 111-95-5
EINECS: 203-923-9
ONU: 2734
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7ec7a2200ee5153f2de90ba0a9ec854305648bf5&vid=7ec7a2200ee5153f2de90ba0a9ec854305648bf5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité