Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Vinyl-4-tert-butylbenzoate ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 4-tert-Butylbenzoic Acid Vinyl Ester

B1386-25ML
TCIAB1386-25MLEA 18.7 EUR InStock
TCIAB1386-25ML
Vinyl-4-tert-butylbenzoate ≥98.0% (par GC)
Vinyl-4-tert-butylbenzoate


Formule: C₁₃H₁₆O₂
MW: 204,27 g/mol
Point d'ébullition: 111°C
Point d'éclair: 124°C
Numéro MDL: MFCD00080692
Numéro CAS: 15484-80-7
EINECS: 239-510-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité