Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Glycidyl 4-tert-butylbenzoate ≥90.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

B1387-25G
TCIAB1387-25GEA 182 EUR InStock
TCIAB1387-25G
Glycidyl 4-tert-butylbenzoate ≥90.0% (par GC)
Glycidyl 4-tert-butylbenzoate


Formule: C₁₄H₁₈O₃
Point d'éclair: 173°C
Numéro MDL: MFCD00145184
Numéro CAS: 59313-58-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité