Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-[Bis(methylthio)methylene]-p-toluenesulphonamide ≥97.0% (par HPLC, azote total)

Fournisseur: TCI
Synonyms: N-[Bis(methylthio)methylene]-N-tosylamine

B1389-5G
TCIAB1389-5GEA 58.3 EUR InStock
TCIAB1389-5G
N-[Bis(methylthio)methylene]-p-toluenesulphonamide ≥97.0% (par HPLC, azote total)
N-[Bis(methylthio)methylene]-p-toluenesulphonamide


Formule: C₁₀H₁₃NO₂S₃
MW: 275,40 g/mol
Numéro MDL: MFCD00144854
Numéro CAS: 2651-15-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=24061630c242f07835f6822fa59baf15e4fb3212&vid=24061630c242f07835f6822fa59baf15e4fb3212&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %
Melting point 108.0 to 112.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité