Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

6-Bromo-2,3-dicyanonaphthalene ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 6-Bromonaphthalene-2,3-dicarbonitrile

B1390-1G
TCIAB1390-1GEA 456 EUR InStock
TCIAB1390-1G
6-Bromo-2,3-dicyanonaphthalene ≥98.0% (par GC)
6-Bromo-2,3-dicyanonaphthalene


Formule: C₁₂H₅BrN₂
MW: 257,09 g/mol
Numéro MDL: MFCD00130113
Numéro CAS: 70484-02-5
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 250.0 to 254.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité