Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,2-Bis(3-amino-4-methylphenyl)hexafluoropropane ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5,5'-(Hexafluoroisopropylidene)di-o-toluidine

B1397-25G
TCIAB1397-25GEA 193 EUR InStock
TCIAB1397-25G
2,2-Bis(3-amino-4-methylphenyl)hexafluoropropane ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
2,2-Bis(3-amino-4-methylphenyl)hexafluoropropane


Formule: C₁₇H₁₆F₆N₂
MW: 362,32 g/mol
Numéro MDL: MFCD00039148
Numéro CAS: 116325-74-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 113.0 to 117.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité