Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Chlorobutyl benzoate ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Benzoic Acid 4-Chlorobutyl Ester

B1399-25G
TCIAB1399-25GEA 95.7 EUR InStock
TCIAB1399-25G
4-Chlorobutyl benzoate ≥98.0% (par GC)
4-Chlorobutyl benzoate


Formule: C₁₁H₁₃ClO₂
MW: 212,67 g/mol
Point d'ébullition: 142°C
Numéro MDL: MFCD00019005
Numéro CAS: 946-02-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité