Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,2-Bis(3,4-dimethylphenyl)hexafluoropropane ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 4,4'-(Hexafluoroisopropylidene)di-o-xylene, 4,4'-(Perfluoropropane-2,2-diyl)bis(1,2-dimethylbenzene)

B1402-5G
TCIAB1402-5GEA 25.3 EUR InStock
TCIAB1402-5G
2,2-Bis(3,4-dimethylphenyl)hexafluoropropane ≥97.0% (par GC)
2,2-Bis(3,4-dimethylphenyl)hexafluoropropane


Formule: C₁₉H₁₈F₆
MW: 360,34 g/mol
Numéro MDL: MFCD00042167
Numéro CAS: 65294-20-4
EINECS: 265-687-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 77.0 to 80.0 deg-C
Solubility in Acetone almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité