Bisabolene mélange
Fournisseur: TCI
B1413-25ML
TCIAB1413-25MLEA 55 EUR InStock
TCIAB1413-25ML
Bisabolene mélange
Bisabolene
Formule: C₁₅H₂₄
MW: 204,36 g/mol
Numéro MDL: MFCD00129080
Numéro CAS: 495-62-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) multi component mixture
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité