Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 3,5-bis(trifluorométhyl)benzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

B1420-25G
TCIAB1420-25GEA 94.6 EUR InStock
TCIAB1420-25G
Acide 3,5-bis(trifluorométhyl)benzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 3,5-bis(trifluorométhyl)benzoïque


Formule: C₉H₄F₆O₂
Point d'ébullition: 260 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 140…144 °C
Densité: 1,42 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00000388
Numéro CAS: 725-89-3
EINECS: 211-970-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3c8b5f3160a1c7d0b57ae9a1653b3cd7ecfbe47c&vid=3c8b5f3160a1c7d0b57ae9a1653b3cd7ecfbe47c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 142.0 to 145.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité