Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Betahistine mesylate ≥99.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI

B1424-25G
TCIAB1424-25GEA 77 EUR InStock
TCIAB1424-25G
Betahistine mesylate ≥99.0% (par HPLC, analyse par titration)
Betahistine mesylate


Formule: C₁₀H₂₀N₂O₆S₂
Numéro MDL: MFCD00143688
Numéro CAS: 54856-23-4
EINECS: 259-377-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3824446afe9208ce22e03996f8901e6cb70a8752&vid=2f2d429f5395b494d5b69e5fc80b10625ad04820&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 112.0 to 115.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité