Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4,4'-Bis(methylamino)benzop ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI

B1433-1G
TCIAB1433-1GEA 241 EUR InStock
TCIAB1433-1G
4,4'-Bis(methylamino)benzop ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
4,4'-Bis(methylamino)benzop


Formule: C₁₅H₁₆N₂O
Numéro MDL: MFCD00143227
Numéro CAS: 3708-39-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0caae5001682256d28838ce88aa65aadfb9b3ba0&vid=0caae5001682256d28838ce88aa65aadfb9b3ba0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 132.0 to 135.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité